Läs mer
4-Bromosalicylaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromosalicylaldehyde |
| CAS | 22532-62-3 |
| Molekylformel | C7H5BrO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-4-bromobenzaldehyde, 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H |
| LEDER | Oc1cc(Br)ccc1C=O |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-hydroxybenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9473 |