Läs mer
4-bromostyren, 96 %, stabiliserat
Product Code. 11924521 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize':
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
11924521 100 mL Glasflaska 100ml
10245770 10 mL Glasflaska 10ml
10071820 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11924521 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 154281000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2039-82-9
Molekylformel C8H7Br
Molekylvikt (g/mol) 183.05
MDL-nummer MFCD00000110
InChI-nyckel WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC-namn 1-brom-4-etenylbensen
LEDER BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromostyrene
Smältpunkt 4,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 88,0 °C till 89,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt 75 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHC6H4Br
Brytningsindex 1,5930 till 1,5950
Kvantitet 100 mL
Beilstein 05,II,367
Stabilisator 100 till 500 ppm 4-tert.-butylkatechol
Formel vikt 183.05
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.