Läs mer
4-bromostyren, 98 %, stab. med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11443508
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443508 5 g 5g
11459006 25 g 25g
11469006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17896.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183,05 g/mol
4-Bromostyren används i stor utsträckning vid syntesen av nitroolefiner genom alkenkorsmetates. Det spelar en viktig roll i Heck-reaktionen på syntesen av poly(1,4-fenylenvinylen). Det används i strukturaktivitetsrelationer (SAR) studien av de kemiska och biokemiska egenskaperna hos vinylgruppen av styren. Det används också för att undersöka den fotokemiska tillväxten av Br-terminerade självmonterade monolager. Det är också involverat i syntesen av silsesquioxaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-bromostyren används i stor utsträckning vid syntes av nitroolefiner genom alkenkorsmetates. Det spelar en viktig roll i Heck-reaktionen på syntesen av poly(1,4-fenylenvinylen). Det används i strukturaktivitetsrelationer (SAR) studien av de kemiska och biokemiska egenskaperna hos vinylgruppen av styren. Det används också för att undersöka den fotokemiska tillväxten av Br-terminerade självmonterade monolager. Det är också involverat i syntesen av silsesquioxaner.
Löslighet Blandbar med etanol
, eter och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och halogener. Håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-82-9
Molekylformel C8H7Br
Molekylvikt (g/mol) 183.05
MDL-nummer MFCD00000110
InChI-nyckel WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC-namn 1-brom-4-etenylbensen
LEDER BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromostyrene
Namnnotering stabiliserad med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt 3 °C till 6 °C
Densitet 1.4
Kokpunkt 88 °C till 89 °C (16 mmHg)
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.594
Kvantitet 5 g
Beilstein 1634204
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter och bensen.
Formel vikt 183.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromostyrene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromostyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.