Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromostyrene oxide |
| CAS | 32017-76-8 |
| CAS Min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 26.0°C to 27.0°C |
| Färg | White to Yellow |
| Densitet | 1.5040g/mL, 1.504 |
| Kokpunkt | 91.0°C to 93.0°C (2.0 mmHg) |
| Flampunkt | 102°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Bromostyrene oxide
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .