Läs mer
4-bromostyren (stabiliserat med TBC), TRC
Produktkod. 30336982
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336982 5 g
1 options
Produktkod. 30336982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6869935G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromostyrene
CAS 2039-82-9
Molekylformel C8H7Br
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
LEDER Brc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-etenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 183.05
Formel vikt 181.9731