Läs mer
4-Bromothiazole, 97%
Produktkod. 10155717 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10155717
Brand: Thermo Scientific Acros 429450050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34259-99-9 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34259-99-9
Molekylformel C3H2BrNS
Molekylvikt (g/mol) 164.02
MDL-nummer MFCD06657592
InChI-nyckel VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h
PubChem CID 2763218
IUPAC-namn 4-brom-1,3-tiazol
LEDER BrC1=CSC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromothiazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till Rosa
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 164.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromothiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.