Läs mer
(4-bromtien-3-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10603625 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10767095 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603625 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54209CB
Kemiska identifierare
CAS 70260-05-8
Molekylformel C5H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 193.06
MDL-nummer MFCD01859831
InChI-nyckel MPKBPMYJCDNVEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophen-3-yl methanol, 4-bromothien-3-yl methanol, 4-bromo-3-thiophenemethanol, 3-thiophenemethanol,4-bromo, 4-bromothiophen-3-yl ;methanol, 4-bromo-3-thienyl methan-1-ol, 3-bromo-4-hydroxymethyl thiophene
PubChem CID 818863
IUPAC-namn (4-bromtiofen-3-yl)metanol
LEDER OCC1=CSC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Bromothien-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.06
Procent renhet 97%