Läs mer
4-Bromothioanisole, 97%
Produktkod. 10357750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10357750
Brand: Thermo Scientific Acros 188191000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-95-0
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.10
MDL-nummer MFCD00000102
InChI-nyckel YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC-namn 1-brom-4-metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromothioanisole
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35.0°C to 40.0°C
Färg Vit till Beige
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4SCH3
Kvantitet 100 g
Beilstein 06, 330
Formel vikt 203.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass, Crystals, Crystalline Powder or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.