Läs mer
4-Bromothiobenzamide, 97%
Produktkod. 15472358
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472358 5 g 5g
15462358 1 g 1g
15482358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15472358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55956.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26197-93-3 | C7H6BrNS | 216.096 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26197-93-3
Molekylformel C7H6BrNS
Molekylvikt (g/mol) 216.096
MDL-nummer MFCD04114360
InChI-nyckel AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiobenzamide, 4-bromo-thiobenzamide, p-bromothiobenzamide, 4-bromobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-carbothioamide, amino 4-bromophenyl methane-1-thione, acmc-1cehr, 4-bromanylbenzenecarbothioamide
PubChem CID 1549289
IUPAC-namn 4-brombensenkarbotioamid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=S)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromothiobenzamide
Smältpunkt 139°C to 143°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 5 g
Formel vikt 216.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.