Läs mer
4-bromothiofen-2-karboxaldehyd, 96 %
Produktkod. 11490893
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490893 100 g 100g
11470893 5 g 5g
11480893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490893 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13304.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 18791-75-8 | C5H3BrOS | 191,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18791-75-8
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD00005431
InChI-nyckel PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
IUPAC-namn 4-bromtiofen-2-karbaldehyd
LEDER BrC1=CSC(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 44 °C till 48 °C
Kokpunkt 114 °C till 115 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 191.05
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.