missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromotoluene-2,3,5,6-D4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromotoluene-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 112484-85-2 |
| Molekylformel | C7 D4 H3 Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-bromo-6-methyl- (9CI, ACI), 3-Bromo-6-methylbenzene-1,2,4,5-d4 (ACI), Toluene-2,3,5,6-d4, p-bromo- (6CI), 1-Bromotetradeutero-4-methylbenzene, 4-Bromotoluene-d4, 4-Bromotoluene-2,3,5,6-d4, 4-Bromotoluene-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1C |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.0591 |
| Formel vikt | 173.9982 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?