Läs mer
4-bromotoluen, 98 %
Produktkod. 11324769
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324769 25 g 25g
11472528 100 g 100g
11482528 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15843.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171,04 g/mol
4-Bromtoluen användes vid syntesen av ketoner genom Cu/Pd-katalyserad dekarboxylativ korskopplingsreaktion. 4-Bromtoluen genomgår Heck-reaktion med styren i närvaro av in situ genererade palladiumkomplex av fosfinfunktionaliserade N-heterocykliska karbenligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromtoluen användes vid syntes av ketoner genom Cu/Pd-katalyserad dekarboxylativ korskopplingsreaktion. 4-Bromtoluen genomgår Heck-reaktion med styren i närvaro av in situ genererade palladiumkomplex av fosfinfunktionaliserade N-heterocykliska karbenligander.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-38-7
Molekylformel C7H7Br
Molekylvikt (g/mol) 171.04
MDL-nummer MFCD00000109
InChI-nyckel ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC-namn 1-brom-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromotoluene
Smältpunkt 26°C to 29°C
Densitet 1.41
Kokpunkt 183°C to 184°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 171.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.