Läs mer
4-Bromotoluene, 98%
Produktkod. 11472528
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11472528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15843.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
4-Bromtoluen användes vid syntesen av ketoner genom Cu/Pd-katalyserad dekarboxylativ korskopplingsreaktion. 4-Bromtoluen genomgår Heck-reaktion med styren i närvaro av in situ genererade palladiumkomplex av fosfinfunktionaliserade N-heterocykliska karbenligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromtoluen användes vid syntes av ketoner genom Cu/Pd-katalyserad dekarboxylativ korskopplingsreaktion. 4-Bromtoluen genomgår Heck-reaktion med styren i närvaro av in situ genererade palladiumkomplex av fosfinfunktionaliserade N-heterocykliska karbenligander.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-38-7
Molekylformel C7H7Br
Molekylvikt (g/mol) 171.04
MDL-nummer MFCD00000109
InChI-nyckel ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC-namn 1-brom-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromotoluene
Smältpunkt 26°C to 29°C
Densitet 1.41
Kokpunkt 183°C to 184°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 171.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: p-Bromotoluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.