Läs mer
4-bromotoluen, TRC
Produktkod. 30330883
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30330883 10 g
1 options
Produktkod. 30330883 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68823510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromotoluene
CAS 106-38-7
Molekylformel C7H7Br
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Bromo-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Bromotoluene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Methylphenyl Bromide, 4-Tolyl Bromide, NSC 6531, p-Bromo(methyl)benzene, p-Bromotoluene, p-Methylbromobenzene, p-Methylphenyl Bromide, p-Tolyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn 1-bromo-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 171.03
Formel vikt 169.9731