Läs mer
4-bromtrifenylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416798
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416798 5 g 5g
15426798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60328.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36809-26-4 | C18H14BrN | 324.221 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36809-26-4
Molekylformel C18H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 324.221
MDL-nummer MFCD01851266
InChI-nyckel SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotriphenylamine, 4-bromo-phenyl-diphenyl-amine, 4-bromophenyl diphenylamine, 4-bromo triphenylamine, benzenamine, 4-bromo-n,n-diphenyl, n,n-diphenyl-4-bromoaniline, rarechem fh 1g 0a02, n-4-bromophenyl-n-phenylbenzenamine, 4-diphenylamino-1-bromobenzene
PubChem CID 642838
IUPAC-namn 4-brom-N,N-difenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromotriphenylamine
Smältpunkt 108°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 324.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.