Läs mer
4'-Bromovalerophenon, TRC
Produktkod. 30330481
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330481 1 g
1 options
Produktkod. 30330481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6890251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4'-Bromovalerophenone
CAS 7295-44-5
Molekylformel C11H13BrO
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(4-Bromophenyl)-1-pentanone, 1-Bromo-4-pentanoylbenzene, 4'-Bromopentanophenone, 4'-Bromovalerophenone, NSC 76560, p-Bromophenyl Butyl Ketone, p-Bromovalerophenone, p-Pentanoylbromobenzene
InChI formel InChI=1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
LEDER O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CCCC
IUPAC-namn 1-(4-bromofenyl)pentan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 241.12
Formel vikt 240.01