Läs mer
4-Bromoveratrole, 97%
Produktkod. 10500332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10500332 5 g Glasflaska 5g
10489010 25 g Glasflaska 25g
10223990 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10500332 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107540050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2859-78-1
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD00008381
InChI-nyckel KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC-namn 4-brom-1,2-dimetoxibensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoveratrole
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.5000g/mL, 1.5
Kokpunkt 255 °C till 256 °C
Flampunkt 109 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(OCH3)2
Brytningsindex 1,5720 till 1,574
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromoveratrole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.