Läs mer
4-Bromoveratrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419033
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419033 100 g 100g
11409033 25 g 25g
11429033 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11133.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
4-Brom-1,2-dimetoxibensen är en metabolit av brombensen, med en katekoldel i understrukturen. Den kan också användas som en redox-skytteltillsats, i huvudsak en komponent i litiumbatterier som förbrukar överskottsström under överladdning. Och används även i syntesen av isokinolinalkaloiden (-)-mesembrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Bromo-1,2-dimetoxibensen är en metabolit av brombensen, med en katekoldel i understrukturen. Den kan också användas som en redox-skytteltillsats, i huvudsak en komponent i litiumbatterier som förbrukar överskottsström under överladdning. Och används även i syntesen av isokinolinalkaloiden (-)-mesembrin.
Löslighet
Löslig i bensen, eter, toluen.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2859-78-1
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.062
MDL-nummer MFCD00008381
InChI-nyckel KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC-namn 4-brom-1,2-dimetoxibensen
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromoveratrole
Densitet 1.51
Kokpunkt 255°C to 256°C
Flampunkt 109°C (228°F)
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 100 g
Beilstein 2046884
Löslighetsinformation Soluble in benzene,ether,toluene.
Formel vikt 217.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.