Läs mer
4-((but-3-en-1-yloxy)carbonyl)benzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((but-3-en-1-yloxy)carbonyl)benzoic acid |
| CAS | 62680-74-4 |
| Molekylformel | C12 H12 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(3-Buten-1-yl) 1,4-benzenedicarboxylate, 1-(3-buten-1-yl) ester 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono-3-butenyl ester 1,4-Benzenedicarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O4/c1-2-3-8-16-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h2,4-7H,1,3,8H2,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C(OCCC=C)=O)C=C1)O |
| IUPAC-namn | 4-but-3-enoxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.221 |
| Formel vikt | 220.074 |