Läs mer
4-butoxibensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10124750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10124750 10 g Glasflaska 10g
10608824 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10124750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218370100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5736-88-9
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00003389
InChI-nyckel XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
PubChem CID 79813
IUPAC-namn 4-butoxibensaldehyd
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butoxybenzaldehyde
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Röd till gul
Kokpunkt 148 °C till 149 °C (10,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OC6H4CHO
Brytningsindex 1,5390 till 1,541
Kvantitet 10 g
Beilstein 08, II, 67
Formel vikt 178.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.