Läs mer
4-butoxibensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10601123
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10601123 1 g 1g
10364962 10 g 10g
10640856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10601123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00441DA
Kemiska identifierare
CAS 1138-56-3
Molekylformel C10H13ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 248.721
MDL-nummer MFCD00052344
InChI-nyckel HGKWMUBXVMFXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butoxy benzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butoxy, 4-butoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butoxybenzenesulfonyl chloride, 4-butoxybenzenesulfonylchloride, pubchem5072, 4-n-butoxy benzenes, buttpark 9650-54
PubChem CID 517990
IUPAC-namn 4-butoxibensensulfonylklorid
LEDER CCCCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butoxybenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OC6H4SO2Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.73
Procent renhet 97%