Läs mer
4-Butoxybenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 6214-45-5 |
| Molekylformel | C11H16O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | p-Butoxybenzyl Alcohol, (4-Butoxyphenyl)methanol, 4-butoxybenzenemethanol, NSC 69089 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-2-3-8-13-11-6-4-10(9-12)5-7-11/h4-7,12H,2-3,8-9H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-butoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.115 |