missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Butoxybutanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butoxybutanol |
| CAS | 4161-24-4 |
| Molekylformel | C8H18O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Butoxy-1-butanol, 4-Butyloxybutan-1-ol, Butylene Glycol Monobutyl Ether, Tetramethylene Glycol monobutyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOCCCCO |
| IUPAC-namn | 4-butoxybutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vikt | 146.1307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?