Läs mer
4-Butoxyfenol, TRC
Produktkod. 30342869
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342869 25 g
1 options
Produktkod. 30342869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69059025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butoxyphenol
CAS 122-94-1
Molekylformel C10H14O2
Kvantitet 25 g
Synonym p-Butoxyphenol, 4-n-Butoxyphenol, Hydroquinone Butyl Ether, Hydroquinone Monobutyl Ether, NSC 60292, p-Butoxyphenol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
LEDER CCCCOc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-butoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.0994