Läs mer
4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butyl-1,2-dihydroxy benzene |
| CAS | 2525-05-5 |
| Molekylformel | C10H14O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Pyrocatechol, 4-butyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-butylbenzene, 4-Butylcatechol, 4-Butylpyrocatechol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-2-3-4-8-5-6-9(11)10(12)7-8/h5-7,11-12H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-butylbenzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.0994 |