Läs mer
4-butyl-2-metylanilin, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10692833
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692833 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10477242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01607EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 72072-16-3
Molekylformel C11H17N
Molekylvikt (g/mol) 163.264
MDL-nummer MFCD00190660
InChI-nyckel JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 577772
IUPAC-namn 4-butyl-2-metylanilin
LEDER CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butyl-2-methylaniline
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Formel vikt 163.26
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk