Läs mer
4-Butyl-2-metylanilin, TRC
Produktkod. 30331744
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30331744 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30331744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6932902.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butyl-2-methylaniline
CAS 72072-16-3
Molekylformel C11H17N
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Butyl-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-4-butylaniline
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-3-4-5-10-6-7-11(12)9(2)8-10/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3
LEDER CCCCc1ccc(N)c(C)c1
IUPAC-namn 4-butyl-2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 163.26
Formel vikt 163.1361