Läs mer
4'-Butylacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Butylacetophenone |
| CAS | 37920-25-5 |
| Molekylformel | C12H16O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-(4-Butylphenyl)ethanone, p-Butylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(4-butylfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vikt | 176.1201 |