Läs mer
4'-Butylacetofenon, TRC
Produktkod. 30334403
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30334403 25 g
1 options
Produktkod. 30334403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69242525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Butylacetophenone
CAS 37920-25-5
Molekylformel C12H16O
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(4-Butylphenyl)ethanone, p-Butylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13/h6-9H,3-5H2,1-2H3
LEDER CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC-namn 1-(4-butylfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Formel vikt 176.1201