missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Butylamino)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
4-(Butylamino)benzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| CAS | 4740-24-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Tetracaine Imp. B (EP), Tetracaine USP Related Compound B, Tetracaine USP RC B, 4-(Butylamino)benzoic Acid, Tetracaine Related Compound B, Tetracaine Hydrochloride Impurity B, Tetracaine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(butylamino)benzoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?