missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Butylamino)benzoic Acid, TRC

Produktkod. 30133753
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133753 10 g
30138368 5 g
17913935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68944510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4740-24-3
Molekylformel C11 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Synonym 4-(Butylamino)benzoic acid, Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, Benzoic acid, p-(butylamino)- (6CI,7CI,8CI), NSC 44300, p-Butylaminobenzoic acid
IUPAC-namn 4-(butylamino)benzoic acid
LEDER CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Butylamino)benzoic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 193.1103
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.