Läs mer
4-(Butylamino)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Butylamino)benzoic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 193.1103 |