Läs mer
4-butylbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10447222
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10447222 10 g 10g
10294974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10447222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10243EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54997-92-1
Molekylformel C10H13ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 232.72
MDL-nummer MFCD00173908
InChI-nyckel OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 4-butylbensensulfonylklorid
Formel vikt 232.73
Procent renhet 97%