Läs mer
4-butylbensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | CH3(CH2)3C6H4SO2Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| IUPAC-namn | 4-butylbensensulfonylklorid |
| Formel vikt | 232.73 |
| Procent renhet | 97% |