Läs mer
4-Butylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30341505
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30341505 1 g
1 options
Produktkod. 30341505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8092851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butylbenzoic Acid
CAS 20651-71-2
Molekylformel C11H14O2
Kvantitet 1 g
Synonym p-Butylbenzoic Acid, 4-n-Butylbenzoic Acid, p-n-Butylbenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
LEDER CCCCc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-butylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.0994