Läs mer
(4-Butylphenyl)methanamine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31105695
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
31105695 5 g
1 options
Produktkod. 31105695 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD134135g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Butylphenyl)methanamine
CAS 57802-79-6
Molekylformel C11H17N
MDL-nummer MFCD02258855
Kvantitet 5 g
LEDER NCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 163.26
Procent renhet 98%