Läs mer
4-Butylresorcinol, MedChemExpress
Produktkod. 16410477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16410477 50 mg
1 options
Produktkod. 16410477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107369
MedChemExpress 4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.
4-Butylresorcinol is a phenol derivative which can inhibit tyrosinase with IC50 of 11.27 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Butylresorcinol
CAS 18979-61-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Butylresorcinol
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (902.42 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CCCCC1=C(C=C(O)C=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.22
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid