missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| CAS | 152628-01-8 |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-Butyrylamino-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O5/c1-4-5-11(16)14-12-8(2)6-9(13(17)20-3)7-10(12)15(18)19/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16) |
| LEDER | CCCC(=O)Nc1c(C)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 4-(butanoylamino)-3-methyl-5-nitrobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.28 |
| Formel vikt | 280.1059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?