Läs mer
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 50 cm
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
This is a 4-capillary array (internally uncoated) for the 3130 and 3100 Avant™ Genetic Analyzer.
Beställningsinfo
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyzer's maintenance, troubleshooting and reference guide. We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase. |
| Beskrivning | 3130XL/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 50cm Capillary Length, 61cm x 50μm I.D. Capillary, 165 min. Run Time, Use for Short Fragment Analysis, Room Temperature |
| Kapillärlängd | 50 cm |
| För användning med (applikation) | Sequencing, Fragment Analysis |
| För användning med (utrustning) | 3100-Avant Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer |
| Produktlinje | Avant |
| Körtid | 165 min. |
| Typ | Genetic Analyzer |
| Frakt skick | Room Temperature |
For research use only