missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid |
| CAS | 1315367-95-3 |
| Molekylformel | C6H5NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Aminocarbonyl)-2-furancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4/c7-5(8)3-1-4(6(9)10)11-2-3/h1-2H,(H2,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | NC(=O)c1coc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-carbamoylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.11 |
| Formel vikt | 155.0219 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?