Läs mer
4-Carbethoxyimidazole, TRC
Produktkod. 30359050
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359050 1 g
30362995 25 g
30363045 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1761101G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23785-21-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)imidazole, C 751, C 751 (pharmaceutical), Ethyl 1H-Imidazole-4-carboxylate, Ethyl 4-imidazolecarboxylate, NSC 191283
IUPAC-namn ethyl 1H-imidazole-4-carboxylate
LEDER CCOC(=O)c1c[nH]cn1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Carbethoxyimidazole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 140.0586
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.