Läs mer
4-Karbetoxyimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Carbethoxyimidazole |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-7-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 140.0586 |