Läs mer
4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(((Carbomethoxy)methyl)amino)phenol |
| CAS | 56405-21-1 |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-[[(Carbomethoxy)methyl]amino]phenol, N-(4-Hydroxyphenyl)glycine Methyl Ester, (4-Hydroxy-phenylamino)-acetic Acid Methyl Ester, NSC 145152, [N-(4-Hydroxyphenyl)amino]acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-13-9(12)6-10-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,10-11H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)CNc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-hydroxyanilino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.189 |
| Formel vikt | 181.074 |