missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Carboxy-3-ethoxy)phenyl Acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Carboxy-3-ethoxy)phenyl Acetic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-2-16-9-5-7(6-10(12)13)3-4-8(9)11(14)15/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vikt | 224.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?