Läs mer
4-karboxi-3-fluorbensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430038
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430038 1 g 1g
15440038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53285.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120153-08-4 | C7H6BFO4 | 183.929 g/mol
4-karboxi-3-fluorbensenboronsyra används som mellanprodukter. Används även i kopplingsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-karboxi-3-fluorbensenboronsyra används som mellanprodukter. Används även i kopplingsreaktionen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120153-08-4
Molekylformel C7H6BFO4
Molekylvikt (g/mol) 183.929
MDL-nummer MFCD01114671
InChI-nyckel CZDWJVSOQOMYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxy-3-fluorophenylboronic acid, 4-carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-carboxy-3-fluorophenyl boronic acid, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxyphenylboronic acid, pubchem5148, acmc-209a6f, benzoic acid,4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2763201
IUPAC-namn 4-boro-2-fluorbensoesyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 236°C to 240°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 183.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.