Läs mer
4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Carboxy-9-acridanone (Technical Grade) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO3/c16-13-8-4-1-2-7-11(8)15-12-9(13)5-3-6-10(12)14(17)18/h1-7H,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vikt | 239.0582 |