Läs mer
4-Karboxy-9-fluorenon, TRC
Produktkod. 30416805
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30416805 100 mg
1 options
Produktkod. 30416805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO870133100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxy-9-fluorenone
CAS 6223-83-2
Molekylformel C14H8O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Fluorenone-4-carboxylic Acid, Fluorenone-5-carboxylic Acid, NSC 27908, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic Acid, 9-Fluorenone-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
LEDER OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3c12
IUPAC-namn 9-oxofluoren-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 224.21
Formel vikt 224.0473