Läs mer
4-Carboxy-Mephedrone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Carboxy-Mephedrone Hydrochloride |
| CAS | 1826882-12-5 |
| Molekylformel | C11 H13 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-[2-(Methylamino)-1-oxopropyl]-benzoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)10(13)8-3-5-9(6-4-8)11(14)15;/h3-7,12H,1-2H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[2-(methylamino)propanoyl]benzoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vikt | 243.0662 |