Läs mer
4-Carboxy Nevirapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Carboxy Nevirapine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12N4O3/c20-14-10-2-1-6-16-12(10)19(8-3-4-8)13-11(18-14)9(15(21)22)5-7-17-13/h1-2,5-8H,3-4H2,(H,18,20)(H,21,22) |
| Formel vikt | 296.0909 |