Läs mer
4-Carboxy Tolbutamide-d9, TRC
Produktkod. 30364085
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364085 10 mg
30366039 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18320210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219802-95-5
Molekylformel C12 D9 H7 N2 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 309.3863
Synonym 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[(Butyl-d9-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, 1-(Butyl-d9)-3-(p-carboxyphenyl)sulfonylurea, Carboxycarbutamide-d9, Carboxytolbutamide-d9, Tolbutamide carboxylic acid-d9, 4-Carboxytolbutamide-d9, 4-Carboxytolbutamide-D9 (butyl-D9)
IUPAC-namn 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Carboxy Tolbutamide-d9
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O5S/c1-2-3-8-13-12(17)14-20(18,19)10-6-4-9(5-7-10)11(15)16/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,15,16)(H2,13,14,17)/i1D3,2D2,3D2,8D2
Formel vikt 309.1345